安全性情報
SAB5600260
Sigma-Aldrich
Anti-CD163 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM371, purified immunoglobulin
別名:
M130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
RM371, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
citations:
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM371, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD163(9332)
特異性
This antibody reacts to human CD163.
免疫原
A peptide corresponding to the N-terminus of human CD163
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600260-100UL:
SAB5600260-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)