リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM101, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
all
テクニック
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys)
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600275-100UG:
試験成績書(COA)