安全性情報
SAB5700580
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDH1-S838/S840 antibody produced in rabbit
別名:
Arc-1, CD324, CDH1, CDHE, E-Cadherin, ECAD, LCAM, UVO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
90
97
交差性
human
濃度
1.04mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer838)
遺伝子情報
human ... CDH1(999)
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S838/S840 of human CDH1.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700580-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)