安全性情報
SAB5700695
Sigma-Aldrich
Anti-LDHA antibody produced in rabbit
別名:
GSD11, HEL-S-133P, LDHA, LDHM, PIG19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
26
30
36
39
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.63 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LDHA(3939)
詳細
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. The protein is found predominantly in muscle tissue and belongs to the lactate dehydrogenase family. Mutations in this gene have been linked to exertional myoglobinuria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-332 of human LDHA (NP_005557.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700695-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)