精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LDHB(3945)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected LDHB in 10 µg of human PANC-1 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC927:
試験成績書(COA)