免疫原
A synthesized peptide derived from human 14-3-3 sigma
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701525-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)