クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MRC1(4360)
詳細
The recognition of complex carbohydrate structures on glycoproteins is an important part of several biological processes, including cell-cell recognition, serum glycoprotein turnover, and neutralization of pathogens. The protein encoded by this gene is a type I membrane receptor that mediates the endocytosis of glycoproteins by macrophages. The protein has been shown to bind high-mannose structures on the surface of potentially pathogenic viruses, bacteria, and fungi so that they can be neutralized by phagocytic engulfment.[provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Mannose Receptor/CD206
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700929-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)