安全性情報
SAB5701529
Sigma-Aldrich
Anti-AP2A1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1.55 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AP2A1(160)
詳細
This gene encodes the alpha 1 adaptin subunit of the adaptor protein 2 (AP-2) complex found in clathrin coated vesicles. The AP-2 complex is a heterotetramer consisting of two large adaptins (alpha or beta), a medium adaptin (mu), and a small adaptin (sigma). The complex is part of the protein coat on the cytoplasmic face of coated vesicles which links clathrin to receptors in vesicles. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two different isoforms. A third transcript variant has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human AP2A1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701529-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)