Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701664
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPTOR(57521)
詳細
This gene encodes a component of a signaling pathway that regulates cell growth in response to nutrient and insulin levels. The encoded protein forms a stoichiometric complex with the mTOR kinase, and also associates with eukaryotic initiation factor 4E-binding protein-1 and ribosomal protein S6 kinase. The protein positively regulates the downstream effector ribosomal protein S6 kinase, and negatively regulates the mTOR kinase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Raptor
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701664-100UL:
試験成績書(COA)