Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701692
Sigma-Aldrich
Anti-CRALBP antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.3 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RLBP1(6017)
詳細
The protein encoded by this gene is a 36-kD water-soluble protein which carries 11-cis-retinaldehyde or 11-cis-retinal as physiologic ligands. It may be a functional component of the visual cycle. Mutations of this gene have been associated with severe rod-cone dystrophy, Bothnia dystrophy (nonsyndromic autosomal recessive retinitis pigmentosa) and retinitis punctata albescens. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CRALBP
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701692-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)