Merck
MAB5428
Sigma-Aldrich
抗網膜色素上皮65抗体
clone 401.8B11.3D9, Chemicon®, from mouse
別名:
RPE65
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
401.8B11.3D9, monoclonal
化学種の反応性
bovine, human, Xenopus, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPE65(6121)
特異性
網膜色素上皮65(RPE65)と反応します。この抗体は、ウシRPE膜上で分子量が約65 kDaのタンパク質を認識します。
免疫原
ウシRPEミクロゾーム膜。
アプリケーション
ウエスタンブロッティング:1:5,000~1:20,000をECLによるウシRPEメンブレンに使用。推奨される希釈バッファーは、10%仔血清、0.25% T-20、1M D-グルコースおよび10%グリセロールを含有するTBSです。推奨されるブロッキングバッファーは、2% BSAおよび0.5% Tween 20を含有するTBSです。望ましいゲル濃度は10%です。
凍結組織切片の免疫組織染色:1:250~1:500
免疫沈降:20 μg/mLの抗体を500 μLの反応容量に使用。
免疫アフィニティー精製
ELISA
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗網膜色素上皮65抗体は網膜色素上皮65のレベルを検出します。また、ELISA、IH、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
感覚およびPNS
ターゲットの説明
約65 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製免疫グロブリン。 PBS中の液体。防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5428-25UG:
MAB5428:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L I Rachek et al.
Endocrinology, 148(1), 293-299 (2006-10-07)
A major characteristic of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is insulin resistance in skeletal muscle. A growing body of evidence indicates that oxidative stress that results from increased production of reactive oxygen species and/or reactive nitrogen species leads to insulin
Xiao Yang et al.
eLife, 9 (2020-04-03)
The choroid, which provides vascular supply to the outer retina, demonstrates progressive degeneration in aging and age-related macular degeneration (AMD). However mechanisms that maintain or compromise choroidal homeostasis are obscure. We discovered that the ablation of choroidal macrophages via CSF1R
Glenn Yiu et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 16, 179-191 (2020-02-15)
Retinal gene therapy using adeno-associated viruses (AAVs) is constrained by the mode of viral vector delivery. Intravitreal AAV injections are impeded by the internal limiting membrane barrier, while subretinal injections require invasive surgery and produce a limited region of therapeutic
Retinoid uptake, processing, and secretion in human iPS-RPE support the visual cycle.
Mu?iz, A; Greene, WA; Plamper, ML; Choi, JH; Johnson, AJ; Tsin, AT; Wang, HC
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Manabu Hirasawa et al.
The Journal of biological chemistry, 291(14), 7373-7385 (2016-02-04)
Choroidal neovascularization (CNV) is a pathogenic process of age-related macular degeneration, a vision-threatening disease. The retinal pigment epithelium and macrophages both influence CNV development. However, the underlying mechanisms remain obscure. Here, we focus on Angptl2 (angiopoietin-like protein 2), a cytokine