Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5702058
Sigma-Aldrich
Anti-Involucrin Antibody, clone 8H7B3, Rabbit Monoclonal
別名:
IVL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8H7B3, monoclonal
形状
liquid
分子量
90 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.30 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KAENPEQQLKQEKTQRDQQLNKQLEEEKKLLDQQLDQELVKRDEQLGMKKEQLLELPEQQEGHLKHLEQQEGQLKHPEQQEGQLELPEQQEGQLELPEQQE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IVL(3713)
詳細
Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Involucrin (P07476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702058-100UL:
試験成績書(COA)