Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB5702801
Sigma-Aldrich
Anti-TOM20 Antibody, clone 10G6I8, Rabbit Monoclonal
別名:
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
10G6I8, monoclonal
application:
IF
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
rat, human, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10G6I8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
16 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOMM20(9804)
詳細
Central component of the receptor complex responsible for the recognition and translocation of cytosolically synthesized mitochondrial preproteins. Together with TOM22 functions as the transit peptide receptor at the surface of the mitochondrion outer membrane and facilitates the movement of preproteins into the TOM40 translocation pore (By similarity. Required for the translocation across the mitochondrial outer membrane of cytochrome P450 monooxygenases.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-145 of human TOM20 (NP_055580.1).
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC, IP
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5702801-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)