安全性情報
MABT166
Sigma-Aldrich
抗Tom20/Tomm20抗体、クローン2F8.1
clone 2F8.1, from mouse
別名:
Mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, TOM20, TOMM20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F8.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOMM20(9804)
詳細
ミトコンドリア輸入受容体サブユニットTOM20ホモログ(TOM20またはTOMM20)は、ミトコンドリア20 kDa外膜タンパク質またはミトコンドリア外膜受容体Tom20としても知られる、ミトコンドリア外膜のプレタンパク質トランスロカーゼ複合体(TOM複合体)の中心的な構成要素であり、細胞質合成ミトコンドリアプレタンパク質の認識と転座に関与します。TOM複合体は、少なくとも7種類のタンパク質(TOMM5、TOMM6、TOMM7、TOMM20、TOMM22、TOMM40およびTOMM70)で構成されています。TOM20はTOM22と相互作用して、プレタンパク質のTOM40転座孔への移動を促進します。また、APEX1とも相互作用します。
免疫原
ヒトTom20/Tomm20に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Tom20/Tomm20タンパク質のレベルを検出する抗Tom20/Tomm20、クローン2F8.1は、WBおよびICCへの使用が公表およびバリデーションされています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、A431、NIH/3T3、およびHeLa細胞でTom20/Tomm20を検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLの本抗体は、200 µgのHeLa細胞ライセートでTom20/Tomm20を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約16 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT166:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sierra Bruno et al.
Frontiers in allergy, 4, 1187945-1187945 (2023-06-28)
Mitochondria are multifaceted organelles necessary for numerous cellular signaling and regulatory processes. Mitochondria are dynamic organelles, trafficked and anchored to subcellular sites depending upon the cellular and tissue requirements. Precise localization of mitochondria to apical and basolateral membranes in lung
Renu A Kowluru et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-02-26)
Diabetic patients routinely have elevated homocysteine levels, and due to increase in oxidative stress, hyperhomocysteinemia is associated with increased mitochondrial damage. Mitochondrial homeostasis is directly related to the balance between their fission and fusion, and in diabetes this balance is
Chiara Peres et al.
Biomedical optics express, 13(3), 1410-1429 (2022-04-14)
Multimodal microscopy combines multiple non-linear techniques that take advantage of different optical processes to generate contrast and increase the amount of information that can be obtained from biological samples. However, the most advanced optical architectures are typically custom-made and often
Lingxin Zhu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 38(2), 335-353 (2022-12-12)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3), a cytokine-responsive transcription factor, is known to play a role in immunity and bone remodeling. However, whether and how STAT3 impacts macrophage NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome activation associated
Ghulam Mohammad et al.
Journal of diabetes research, 2022, 3555889-3555889 (2022-04-12)
Mitochondria play a central role in the development of diabetic retinopathy and in the metabolic memory associated with its continued progression. Mitochondria have a regulated fusion fission process, which is essential for their homeostasis. One of the major fission proteins