製品名
Anti-Vinculin Antibody, clone 9I3Y8, Rabbit Monoclonal,
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9I3Y8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
124 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DAKAVAGNISDPGLQKSFLDSGYRILGAVAKVREAFQPQEPDFPPPPPDLEQLRLTDELAPPKPPLPEGEVPPPRPPPPEEKDEEFPEQKAGEVINQPMMM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
詳細
Vinculin is a cytoskeletal protein associated with cell-cell and cell-matrix junctions, where it is thought to function as one of several interacting proteins involved in anchoring F-actin to the membrane. Defects in VCL are the cause of cardiomyopathy dilated type 1W. Dilated cardiomyopathy is a disorder characterized by ventricular dilation and impaired systolic function, resulting in congestive heart failure and arrhythmia. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human Vinculin (NP_054706.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC, IP
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)