品質水準
比活性
Antibacterial
濃度
50 mg/mL in DMSO
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI Key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
詳細
アプリケーション
- Rifampicin is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections.
- Rifampicin is widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, and primary biliary cirrhosis (PBC).
- Rifampicin was also found active by inhibiting Tau Oligomer Propagation in Alzheimer’s disease.
- Rifampicin is used as a selection agent for agrobacterium mediated plant transformation.
生物化学的/生理学的作用
その他情報
危険有害性情報
危険有害性の分類
Lact.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SBR00065-VAR:
SBR00065-BULK:
SBR00065-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)