製品名
Z-Phe-Ala-OH,
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
分子量
370.41
溶解性
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
InChI Key
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cathepsin A substrate
包装
pack of 5g and 25g
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3