詳細
配列が確認されたshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)を、ウイルスへのパッケージングや一過性トランスフェクションに適した精製プラスミドDNAとして提供されます。DNAは1ウェルあたりTris/EDTA溶液40 μLで提供されます。1ウェルあたり1クローン平均2 μg(400 ng~4 μg)として提供されます。簡単に識別できるようにバーコードを付けた96ウェルプレートでお届けします。遺伝子セットには、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座の連鎖、およびプレートマップの位置を収録したCDが付属しています。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
Number of Genes: 317, Number of Clones: 2065
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Michel L Tremblay et al.
Cell metabolism, 7(2), 101-103 (2008-02-06)
FoxO transcription factors contribute to cardiac muscle remodeling and insulin signaling, but how they link insulin resistance and maladaptive heart hypertrophy remains unknown. A new study by Ni et al. (2007) shows that sustained activation of FoxO1 or FoxO3 in
Wiljan J A J Hendriks et al.
The FEBS journal, 275(5), 816-830 (2008-02-27)
Some 40-odd genes in mammals encode phosphotyrosine-specific, 'classical' protein tyrosine phosphatases. The generation of animal model systems and the study of various human disease states have begun to elucidate the important and diverse roles of protein tyrosine phosphatases in cellular