Merck
SHC004
Sigma-Aldrich
MISSION ®TurboGFP shRNA コントロールベクター
shRNA sequence targeting tGFP
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION TurboGFP shRNAコントロールベクターは、TurboGFPを標的とするshRNA配列を含む7,087塩基対のレンチウイルスプラスミドベクターです。TurboGFP shRNAコントロールベクターは、MISSION TurboGFPポジティブコントロールベクターやTurboGFPを発現する細胞株を使用した実験でノックダウンのポジティブコントロールとして有効です。TurboGFPは、カイアシ類Pontellina plumataからクローニングされた緑色蛍光タンパク質copGFPが改良された変異型の分子です。
アンピシリン、ピューロマイシン耐性遺伝子により、細菌細胞や哺乳動物細胞をそれぞれセレクションすることができます。さらに、適合するパッケージングプラスミドと同時トランスフェクションすることにより、パッケージング細胞中(HEK293T)で自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子が作製できます。TurboGFP shRNAコントロールベクターは、10 μgのプラスミドDNA含有する500 ng/μLのTris-EDTA(TE)バッファー液としてご提供しています。
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP shRNA control plasmid DNA has been used as lentiviral transduction and RNA interference assay.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SHC004:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ze-Qiang Ren et al.
Pathology oncology research : POR, 26(2), 1153-1163 (2019-06-09)
Cullin-1 (CUL1) is an important factor for tumor growth and a potential therapeutic target for breast cancer therapy, but the molecular mechanism in triple-negative breast cancer (TNBC) is unknown. In the present study, CUL1 shRNA was transfected into BT549 and
The MEK2-binding tumor suppressor hDlg is recruited by E-cadherin to the midbody ring
Gaudet S, et al.
BMC Cell Biology, 12(1), 55-55 (2011)
SMCHD1 regulates a limited set of gene clusters on autosomal chromosomes
Mason A G, et al.
Skeletal Muscle, 7(1), 12-12 (2017)
Blocking Hedgehog release from pancreatic cancer cells increases paracrine signaling potency.
Damhofer H, et al.
Journal of Cell Science, 128(1), 129-139 (2015)
Lorraine Springuel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 73(24), 4739-4748 (2016-07-21)
Genomic instability drives cancer progression by promoting genetic abnormalities that allow for the multi-step clonal selection of cells with growth advantages. We previously reported that the IL-9-dependent TS1 cell line sequentially acquired activating substitutions in JAK1 and JAK3 upon successive