Merck
SHC016V
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles(MISSION pLKO.1-puro非哺乳類shRNAコントロール形質導入粒子)
Targets no known genes from any species
別名:
MISSION®, MISSION®対照形質導入粒子, shRNAコントロール, ネガティブshRNAコントロール, ネガティブコントロール, 非標的shRNA, 非標的shRNAコントロール, 非標的コントロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particlesには、あらゆる種の既知遺伝子をターゲットにしないshRNAインサートが含まれているため、MISSION® shRNAライブラリークローンを使用した実験でのネガティブコントロールとして有用です。これにより、ショートヘアピンのトランスフェクションの遺伝子発現への効果を検討し、shRNAクローンに認められるノックダウン効果を解釈することができます。アンピシリン及びピューロマイシン抗生物質耐性遺伝子は、細菌細胞又は哺乳類細胞をそれぞれ選択します。また、自己不活性化複製不全ウイルス粒子は、適合するパッケージングプラスミドとの同時導入により、パッケージング細胞(HEK293T)において産生することができます。Non-Target shRNA Control Transduction Particlesは、p24アッセイを介して1 x 106 TU/mLで200 μLとして提供されます。
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particlesは、3T3-L1(前脂肪細胞)コントロール細胞株の生成に使用されています。
アナリシスノート
アプリケーションデータ、プロトコル、ベクターマップに関するさらに詳しい情報は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC016VN-1EA:
SHC016V-1EA:
SHC016V-1EA-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SIRT6 Depletion Suppresses Tumor Growth by Promoting Cellular Senescence Induced by DNA Damage in HCC.
Lee N
PLoS ONE, 11(11), e0165835-e0165835 (2016)
Sekar Natesampillai et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(3), 718-724 (2019-06-14)
CD4 T cells from HIV-1 infected patients die at excessive rates compared to those from uninfected patients, causing immunodeficiency. We previously identified a dominant negative ligand that antagonizes the TRAIL-dependent pathway of cell death, which we called TRAILshort. Because the
Caitlin E Jones et al.
PloS one, 16(2), e0245653-e0245653 (2021-02-04)
Collagen deposition contributes to both high mammographic density and breast cancer progression. Low stromal PTEN expression has been observed in as many as half of breast tumors and is associated with increases in collagen deposition, however the mechanism connecting PTEN
Hedgehog associated to microparticles inhibits adipocyte differentiation via a non-canonical pathway.
Fleury A
Scientific Reports, 6 (2016)
Namgyu Lee et al.
PloS one, 11(11), e0165835-e0165835 (2016-11-09)
The role of Sirtuin 6 (SIRT6) as a tumor suppressor or oncogene in liver cancer remains controversial. Thus, we identified the specific role of SIRT6 in the progression of hepatocellular carcinoma (HCC). SIRT6 expression was significantly higher in HCC cell