Merck
SHC202
Sigma-Aldrich
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro非哺乳類shRNAコントロールプラスミドDNA
Targets no known mammalian genes
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このshRNA非哺乳類対照は、弊社のTurbo GFP配列を用いてデザインされ、一部のtGFPノックダウンを引き起こす場合があります。tGFPの最大ノックダウンについては、SHC004、SHC004V、SHC004H、SHC204、またはSHC204Vをご参照ください。
MISSION® TRC2 Control Vector pLKO-puro Non-Target shRNAは、レンチウイルスプラスミドベクターです。 このベクターは、WPREを含むTRC2 pLKO-puroプラスミド主鎖にあります。
アンピシリンおよびピューロマイシン抗生物質耐性遺伝子は、細菌細胞または哺乳類細胞をそれぞれ選択します。また、自己不活性化複製不全ウイルス粒子は、適合するパッケージングプラスミド(SHP001)との同時導入により、パッケージング細胞(HEK293T)において産生することができます。このTCR2 Non-Target shRNA Control Vectorは、Tris-EDTA(TE)緩衝液中、500 ng/μLの濃度で10 μgのプラスミドDNAとして提供されます。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップに関するさらに詳しい情報は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
短鎖ヘアピンRNA(shRNA)から発現された低分子干渉RNA(siRNA)は、哺乳動物細胞における遺伝子特異的RNA干渉(RNAi)を媒介する強力な方法です。MISSION®製品群は、注釈付きのマウスおよびヒト遺伝子に対するウイルスベクターベースのRNAiライブラリーに基づいています。細胞内でsiRNAを生成するshRNAは、広宿主性レンチウイルスウイルス粒子から発現するので、幅広い哺乳動物細胞株でスクリーニングすることが可能となります。これらの細胞株では、MISSION® shRNAクローンにより、迅速で費用対効果の高い機能喪失および遺伝子相互作用のスクリーニングが可能となります。本ベクターは、ヒトまたはマウス遺伝子を標的にしないshRNAインサートから成り、MISSION® TRC2 shRNAライブラリークローンを用いた実験において、陰性対照として有用です。これにより、ショートヘアピンのトランスフェクションの遺伝子発現への効果を検討し、shRNAクローンに認められるノックダウン効果を解釈することができます。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SHC202:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tianhe Huang et al.
Nature communications, 11(1), 2124-2124 (2020-05-03)
Penile squamous cell carcinoma (PSCC) accounts for over 95% of penile malignancies and causes significant mortality and morbidity in developing countries. Molecular mechanisms and therapies of PSCC are understudied, owing to scarcity of laboratory models. Herein, we describe a genetically
Adaptor protein-3: A key player in RBL-2H3 mast cell mediator release.
da Silva EZ
PLoS ONE, 12(3), e0173462-e0173462 (2017)
MYC Is a Crucial Mediator of TGF?-Induced Invasion in Basal Breast Cancer.
Cichon MA
Cancer Research, 76(12), 3520-3530 (2016)
Lou-Ella M M Alexander et al.
Molecular immunology, 91, 8-16 (2017-09-01)
B cell activation is dependent on a large increase in transcriptional output followed by focused expression on secreted immunoglobulin as the cell transitions to an antibody producing plasma cell. The rapid transcriptional induction is facilitated by the release of poised
Succination is Increased on Select Proteins in the Brainstem of the NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4 (Ndufs4) Knockout Mouse, a Model of Leigh Syndrome.
Piroli CG
Molecular and Cellular Proteomics, 15(2), 445-461 (2016)