アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI Key
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00125-1MG:
試験成績書(COA)