Merck
SMB00153
Sigma-Aldrich
Asperulosidic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O12
CAS番号:
分子量:
432.38
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCC1=C[C@H](O)[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C18H24O12/c1-6(20)27-4-7-2-9(21)12-8(16(25)26)5-28-17(11(7)12)30-18-15(24)14(23)13(22)10(3-19)29-18/h2,5,9-15,17-19,21-24H,3-4H2,1H3,(H,25,26)/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17-,18-/m0/s1
InChI Key
DGDWCRWJRNMRKX-DILZHRMZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00153-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mingzhen He et al.
Journal of chromatography. A, 1554, 81-91 (2018-04-25)
Efficient targeted identification of chemical constituents from traditional Chinese medicine is still a major challenge. In this study, we used a characteristic ion filtering strategy to characterize compounds of Eucommia ulmoides Oliv. by ultra-high performance liquid chromatography quadrupole time of
Heyun Zhu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 111, 277-287 (2015-04-29)
Zhi-Zi-Da-Huang decoction (ZZDHD), consisting of Gardenia jasminoides Ellis, Rheum palmatum L., Citrus aurantium L. and Sojae Semen Praeparatum, is a widely used traditional Chinese medicine preparation for the treatment of acute or chronic hepatic diseases. In the present study, a