Merck
SMB00197
Sigma-Aldrich
15-Hydroxydehydroabietic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O3
CAS番号:
分子量:
316.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(O)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O3/c1-18(2,23)14-7-8-15-13(12-14)6-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)17(21)22/h7-8,12,16,23H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
ILQLITDRYFHAGM-NSISKUIASA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00197-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)