Merck
SMB00224
Sigma-Aldrich
3,4-ジ-O-カフェオイルキナ酸
≥90% (LC/MS-ELSD)
別名:
3,4-DICQA, 3,4-Di-O-caffeoylquinate, 3,4-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenate B, Isochlorogenic acid B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24O12
CAS番号:
分子量:
516.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI Key
UFCLZKMFXSILNL-PSEXTPKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-ジ-O-カフェオイルキナ酸(3,4-COQ)は、薬草であるYoungia japonicaの成分です。構造に、六環性のキナ酸に結合したカフェオイル部分を持っています。
アプリケーション
3,4-ジ-O-カフェオイルキナ酸は、以下で標準品として使用されています:
  • ダイオードアレイ検出器を備えた高速液体クロマトグラフィーおよびエレクトロスプレーイオン化トリプル四重極質量分析(HPLC-DAD-ESI-QQQ-MS)を用いた、Artemisia frigida(Fringed sagewort)のカフェオイルキナ酸の定量
  • ダイオードアレイ検出器を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-DAD)を用いたArtemisia種のフェノール化合物の定量
  • A. nallamalayanaのメタノール葉抽出物の代謝プロファイリングと、高速液体クロマトグラフィー-紫外(HPLC-UV)分析を用いたフェノール酸の同定
生物化学的/生理学的作用
3,4-ジ-O-カフェオイルキナ酸は、3,5-ジカフェオイルキナ酸およびルテオリン-7-O-グルコシドとともに、薬草であるYoungia japonicaの成分です。抗ウイルス活性を持つことが知られており、3,5,-ジカフェオイルキナ酸とともに、呼吸器合胞体ウイルス(RSV)に対して活性を示します。3,4-COQは抗酸化作用を生じさせ、それによってin vitro網膜損傷に対する神経保護作用を媒介します。骨髄由来間葉系幹細胞(bmMSC)の酸化損傷に対する細胞保護効果も示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00224-VAR:
SMB00224-1MG:
SMB00224-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
クロロゲン酸 primary reference standard
00500590
クロロゲン酸
Sweroside phyproof® Reference Substance
PHL89802
Sweroside
Yoshimi Nakajima et al.
Life sciences, 80(4), 370-377 (2006-10-19)
We investigated whether water extract of Brazilian green propolis (WEP) and its main constituents [caffeoylquinic acid derivatives (3,4-di-O-caffeoylquinic acid, 3,5-di-O-caffeoylquinic acid, chlorogenic acid) and cinnamic acid derivatives (p-coumaric acid, artepillin C, drupanin, baccharin)] exert neuroprotective effects against the retinal damage
Xican Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(1) (2018-01-25)
In this study, a series of di-O-caffeoylquinic acids (di-COQs) were systematically investigated for their antioxidant and cytoprotective effects towards •OH-damaged bone marrow-derived mesenchymal stem cells (bmMSCs). Five di-COQs were measured using a set of antioxidant assays. The results show that
Daniil N Olennikov et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 756-756 (2018-07-28)
Artemisia genus of Asteraceae family is a source of medicinal plants known worldwide and used as ethnopharmacological remedies for the treatment of diabetes in Northern Asia (Siberia). The aim of this study was to determine the phenolic profile of 12
Antiviral activity and mode of action of caffeoylquinic acids from Schefflera heptaphylla (L.) Frodin.
Li Y, et al.
Antiviral Research, 68(1), 1-9 (2005)
Esterification of the Free Carboxylic Group in 3,4-di-O-caffeoylquinic Acid Enhances the Inhibition Activity against Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Wu D, et al.
Medicinal Chemistry (2015)