Merck
SMB00502
Sigma-Aldrich
Fangchinoline
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H40N2O6
CAS番号:
分子量:
608.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
InChI Key
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A bisbenzylisoquinoline alkaloid found in Stephania tetrandra.
生物化学的/生理学的作用
Fangchinoline is a phytochemical that has been shown to elicit anti-cancer effects in prostate and breast cancer cell lines via inducing G1 cell cycle arrest. It has also been shown to inhibit cell proliferation and cell cycle progression in rat aortic vascular smooth muscle cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00502-VAR:
SMB00502-5MG:
SMB00502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)