アッセイ
≥85% (NMR)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1C(C)(C)[C@]2([H])[C@@]([C@@H](COC3=CC=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)C(CC2)=C)(C)CC1
InChI
1S/C24H30O4/c1-15-5-9-20-23(2,3)21(25)11-12-24(20,4)18(15)14-27-17-8-6-16-7-10-22(26)28-19(16)13-17/h6-8,10,13,18,20-21,25H,1,5,9,11-12,14H2,2-4H3/t18-,20+,21+,24-/m0/s1
InChI Key
FCWYNTDTQPCVPG-WTMJVXIESA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)