Merck
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
別名:
Rebaudioside F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H68O22
分子量:
936.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
由来生物
Stevia sp.
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00903-BULK:
SMB00903-10MG:
SMB00903-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)