由来生物
plant
アッセイ
≥85% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
901.04
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4(C5[C@H](C6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(O[C@@](CC8)(CO)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
詳細
26-desglucoavenacoside A is a steroidal saponin commonly available from Avena sativa (oats). Current research indicates that this naturally occurring metabolite may possesses diverse biological activities, including anti-parasitic and antimicrobial properties.
アプリケーション
Desglucoavenacoside A is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
特徴および利点
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01020-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)