アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥44 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
InChI Key
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0043-50MG:
SML0043-BULK:
SML0043-VAR:
SML0043-10MG:
試験成績書(COA)
資料
お客様の研究ニーズを満たす、ニューロペプチダーゼに関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to neuropeptidases for your research needs.