安全性情報
SML0056
Sigma-Aldrich
セフォチアム 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(6R,7R)-7-[[2-(2-アミノ-4-チアゾリル)アセチル]アミノ]-3-[[[1-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-1H-テトラゾール-5-イル]-チオ]メチル]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 二塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23N9O4S3 · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
598.55 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥22 M
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)CCN(C)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI Key
BWRRTAXZCKVRON-DGPOFWGLSA-N
詳細
Chemical structure: ß-lactam
アプリケーション
Cefotiam dihydrochloride hydrate is used as broad-spectrum antibiotic.
生物化学的/生理学的作用
セフォチアムは第二世代セフェム系抗生物質であり、MRSAの予防的抗菌薬として使用されています。
Cefotiam, a derivative of cephalosporin, exhibits broad-spectrum anti-bacterial activity. It inhibits the cross-linking stage of peptidoglycan and blocks the synthesis of bacterial cell wall. It is resistant to β-lactamases.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0056-50MG:
SML0056-VAR:
SML0056-BULK:
SML0056-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J R Lentino et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 25(6), 778-780 (1984-06-01)
Cefotiam was evaluated by a comparative open-label randomized trial with cephalothin in the therapy of skin and soft tissue infections in 39 patients. The most common organism isolated was Staphylococcus aureus (78%). We established evidence of primary infection with gram-negative
Rainer Müller et al.
Arzneimittel-Forschung, 53(2), 126-132 (2003-03-20)
The efficacy of the perioperative short-term prophylaxis with cefotiam (CAS 66309-69-1) and cefuroxime axetil (CAS 64544-07-6) was analysed by the assessment of the pharmacological kinetics in the serum and the tonsil tissue in 50 patients with recurrent tonsillitis. Twenty-four patients