アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥24 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(CCNCCCCCO)cnc12
InChI
1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16)
InChI Key
CVPTTZZCRDVGSU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0060-25MG:
SML0060-5MG:
SML0060-VAR:
SML0060-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.