アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1nc(-c2cccc(C)c2)c(s1)-c3ccnc(NC(=O)c4ccccc4)c3
InChI
1S/C24H21N3OS/c1-3-21-27-22(18-11-7-8-16(2)14-18)23(29-21)19-12-13-25-20(15-19)26-24(28)17-9-5-4-6-10-17/h4-15H,3H2,1-2H3,(H,25,26,28)
InChI Key
HEKAIDKUDLCBRU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0360-5MG:
SML0360-BULK:
SML0360-VAR:
SML0360-25MG:
試験成績書(COA)
資料
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.