安全性情報
SML0800
Sigma-Aldrich
リモナバント 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid type-I receptor antagonist
別名:
5-(4-クロロフェニル)-1-(2,4-ジクロロフェニル)-4-メチル-N-1-ピペリジニル-1H-ピラゾール-3-カルボキサミド 塩酸塩, SR-141716, SR-141716A, SR141716, SR141716A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21Cl3N4O · HCl
CAS番号:
分子量:
500.25
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
リモナバント 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N(C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)N=C1C(NN4CCCCC4)=O.Cl
InChI
1S/C22H21Cl3N4O.ClH/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-9-17(24)13-18(19)25)21(14)15-5-7-16(23)8-6-15;/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30);1H
InChI Key
REOYOKXLUFHOBV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268)
アプリケーション
リモナバント塩酸塩は下記でカンナビノイド 1(CB1)受容体のアンタゴニストとして使用されています:
  • C2C12筋管におけるタンパク質合成に対する影響を検討するため
  • ヒト星状膠細胞に対する影響を解析するため
  • メタナンダミド(mAEA)と組み合わせてマウス胃迷走神経求心性機械的感受性に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
リモナバントはマイコバクテリア膜タンパク質ラージ3(MMPL3)阻害薬として作用します。リモナバント塩酸塩は、体重減少および禁煙に対する治療活性を示します。
リモナバント塩酸塩(SR-141716A)は、強力で選択的なCB1カンナビノイドインバースアゴニスト(逆作動薬)/アンタゴニスト(拮抗薬)で、Kiは1.6 nM、CB2に対する親和性がわずかにあり、GPR55アゴニスト活性もいくらかあります。 リモナバントは食欲抑制活性を有するので抗肥満薬として開発されましたが、うつ病や不安の副作用があるため市販されませんでした。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカンナビノイド受容体のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0800-BULK:
SML0800-5MG:
SML0800-25MG:
SML0800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Jorge Emilio Ortega et al.
European journal of pharmacology, 709(1-3), 13-19 (2013-04-09)
Current pharmacological therapies for depression, including selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), are far from ideal. The cannabinoid system has been implicated in control of mood and neural processing of emotional information, and the modulation of serotonin (5-HT) release in the
A novel validated RP-HPLC method development for the estimation of rimonabant hydrochloride in bulk and tablet dosage forms
Nama S, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(2), 207-213 (2011)
Wei Chen et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 386(8), 721-732 (2013-04-27)
Effects of cannabinoid receptor 1 (CB1R) blockade were observed by comparing 9-day and 6-week SR141716 treatments in monosodium glutamate (MSG)-induced hypometabolic and hypothalamic obesity (HO) in rats for the first time and molecular mechanisms were investigated. Compared with normal rats
Svetlana Slavic et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 91(7), 811-823 (2013-05-03)
The cannabinoid receptors, CB1 and CB2, are expressed in the heart, but their role under pathological conditions remains controversial. This study examined the effect of CB1 receptor blockade on cardiovascular functions after experimental MI and in experimental metabolic syndrome. MI
Erkan Kilinc et al.
The European journal of neuroscience, 55(4), 1015-1031 (2020-07-09)
Calcitonin gene-related peptide (CGRP), substance P and dural mast cells are main contributors in neurogenic inflammation underlying migraine pathophysiology. Modulation of endocannabinoid system attenuates migraine pain, but its mechanisms of action remain unclear. We investigated receptor mechanisms mediating anti-neuroinflammatory effects
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.