アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
, orange to dark orange red
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H12BrN3O4S/c23-12-2-4-13(5-3-12)26-21(29)18(31-22(26)24)10-14-6-8-17(30-14)11-1-7-15-16(9-11)20(28)25-19(15)27/h1-10,24H,(H,25,27,28)/b18-10-,24-22?
InChI Key
ULBOWKXOFOTCMU-NLDKGBHCSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1031-5MG:
SML1031-BULK:
SML1031-25MG:
SML1031-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.