Merck
SML1092
Sigma-Aldrich
レボブピバカイン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-1-ブチル-N-(2,6-ジメチルフェニル)ピペリジン-2-カルボキサミド 塩酸塩, (S)-ブピバカイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
324.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -10 to -14°, c = 1.0 in H2O
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(NC([C@H]2N(CCCC)CCCC2)=O)C(C)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
InChI Key
SIEYLFHKZGLBNX-NTISSMGPSA-N
遺伝子情報
human ... SCN4A(6329)
詳細
レボブピバカインはN-アルキル置換ピペコロキシリジド族に属し、アミノ-アミド基を有します。
アプリケーション
塩酸レボブピバカインは、タンデム質量分析における分析物として用いられています。カプサイシンが仲介する細胞外シグナル調節キナーゼ(ERK)のリン酸化に対する塩酸レボブピバカインの阻害作用の試験にも使用できます。また、ポリ(D,L-乳酸-co-グリコリド)(PLGA)微小粒子の成分として、エレクトロスプレー法によるその持続放出性試験にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
レボブピバカインは、神経細胞膜における活動電位およびナトリウム通過を遮断することでその作用を発揮します。
レボブピバカイン塩酸塩は、硬膜外麻酔のための長時間作用型局所麻酔薬として使用されるナトリウムチャネル阻害剤です。 レボブピバカインは、ブピバカインの(S)-異性体であり、心毒性リスクが低く、ブピバカインと同等の有効性を有しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1092-VAR:
SML1092-10MG:
SML1092-BULK:
SML1092-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Different effects of local anesthetics on extracellular signal-regulated kinase phosphorylation in rat dorsal horn neurons
Zhang L, et al.
European Journal of Pharmacology, 734(6), 132-136 (2014)
Joanne Guay et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 3, CD006715-CD006715 (2019-03-02)
General anaesthesia combined with epidural analgesia may have a beneficial effect on clinical outcomes. However, use of epidural analgesia for cardiac surgery is controversial due to a theoretical increased risk of epidural haematoma associated with systemic heparinization. This review was
Tianci Li et al.
Journal of anesthesia, 33(1), 17-25 (2018-11-15)
Retrospective studies indicate that the use of regional anaesthesia causes a reduction in cancer recurrence after oncological surgery, which could be due to anaesthetic's negating effect on immunosuppression related to the surgical stress response. Local anaesthetics may also exert direct
Katrin Rössger et al.
Metabolic engineering, 21, 81-90 (2013-11-28)
In recent years, using trigger-inducible mammalian gene switches to design sophisticated transcription-control networks has become standard practice in synthetic biology. These switches provide unprecedented precision, complexity and reliability when programming novel mammalian cell functions. Metabolite-responsive repressors of human-pathogenic bacteria are
Jian-Ming Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(3) (2020-02-12)
In this study, we explored the release characteristics of analgesics, namely levobupivacaine, lidocaine, and acemetacin, from electrosprayed poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) microparticles. The drug-loaded particles were prepared using electrospraying techniques and evaluated for their morphology, drug release kinetics, and pain relief activity.