Merck
SML1195
Sigma-Aldrich
パロノセトロン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(3aS)-2-[(3S)-キヌクリジン-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-jヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン 塩酸塩, (3aS)-2-[(3S)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクト-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-ヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン塩酸塩(1:1), RS 25259-197
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
332.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -90 to -110°, c = 0.4 in H2O
保管条件
desiccated
protect from light
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI Key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
遺伝子情報
human ... HTR3A(3359)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
パロノセトロンは、化学療法による悪心・嘔吐(CINV)の予防および治療に使用される、強力な選択的5-HT3受容体アンタゴニスト(Aloxi)です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1195-BULK:
SML1195-50MG:
SML1195-VAR:
SML1195-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Ma et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(12), 13560-13571 (2019-10-02)
So far, a comprehensive animal model that can mimic both the central and peripheral pathophysiological changes of irritable bowel syndrome (IBS) is lacking. Here, we developed a novel IBS rat model combining trinitro-benzene-sulfonic acid (TNBS) and chronic unpredictable mild stress