安全性情報
SML1252
Sigma-Aldrich
Treosulfan
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3S)-Butanetetraol 1,4-dimesylate, (2S,3S)-Threitol 1,4-bismethanesulfonate, L-Threitol 1,4-bis(methanesulfonate), NSC 39069, Threosulphan, Treosulphan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O8S2
CAS番号:
分子量:
278.30
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -4.9 to -5.9°, c = 1 in acetone
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OCC(O)C(O)CO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
YCPOZVAOBBQLRI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Treosulfan is a biofunctional alkylating agent.
Treosulfan is bifunctional alkylating agent.
Treosulfan/l-threitol-1,4-bis-methanesulfonate; dihydroxybusulfan; NSC 39069. It is a prodrug of a bifunctional alkylating cytotoxic agent. Treosulfan can be activated non-enzymatically to two active epoxides. It is used to treat ovarian cancer.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1252-VAR:
SML1252-25MG:
SML1252-5MG:
SML1252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pre-formulation investigations for establishing a protocol for treosulfan handling and activation
El-Serafi I, et al.
Pharmaceutical Development and Technology, 1-27 (2018)
Treosulfan and fludarabine: a new toxicity-reduced conditioning regimen for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Casper J, et al.
Blood, 103(2), 725-731 (2004)