SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC)
別名:
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
InChI Key
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1772-5MG:
SML1772-25MG:
SML1772-VAR:
SML1772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)