Merck
SML2020
Sigma-Aldrich
アトラセンタン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3R,4S)-4-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-1-[2-(ジブチルアミノ)-2-オキソエチル]-2-(4-メトキシフェニル)-3-ピロリジンカルボン酸塩酸塩, 2R-(4-メトキシフェニル)-4S-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-1-(N,N-ジ(n-ブチル)アミノカルボニル-メチル)-ピロリジン-3R-カルボン酸塩酸塩, A-147627塩酸塩, ABT-627塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38N2O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
547.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]Cl.CCCCN(CCCC)C(CN1C[C@H](C2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@@H](C(O)=O)[C@@H]1C4=CC=C(OC)C=C4)=O
InChI
1S/C29H38N2O6.ClH/c1-4-6-14-30(15-7-5-2)26(32)18-31-17-23(21-10-13-24-25(16-21)37-19-36-24)27(29(33)34)28(31)20-8-11-22(35-3)12-9-20;/h8-13,16,23,27-28H,4-7,14-15,17-19H2,1-3H3,(H,33,34);1H/t23-,27-,28+;/m1./s1
InChI Key
IJFUJIFSUKPWCZ-SQMFDTLJSA-N
詳細
また、アトラセンタンは心血管疾患の治療にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アトラセンタンは選択的エンドセリンETA受容体アンタゴニストであり、ETB受容体のIC50は190 nMであるのに対しETAのIC50は0.2 nMです。本化合物はエンドセリンによる細胞増殖を阻害し、前立腺がんに対する治療法として研究されており、最近では糖尿病性腎臓病の治療法として研究されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2020-VAR:
SML2020-BULK:
SML2020-5MG:
SML2020-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carmen De Miguel et al.
Scientific reports, 7, 43152-43152 (2017-02-24)
Endothelin-1 (ET-1) promotes renal damage during cardiovascular disease; yet, the molecular mechanisms involved remain unknown. Endoplasmic reticulum (ER) stress, triggered by unfolded protein accumulation in the ER, contributes to apoptosis and organ injury. These studies aimed to determine whether the
Margien G S Boels et al.
Diabetes, 65(8), 2429-2439 (2016-05-22)
Atrasentan, a selective endothelin A receptor antagonist, has been shown to reduce albuminuria in type 2 diabetes. We previously showed that the structural integrity of a glomerular endothelial glycocalyx is required to prevent albuminuria. Therefore we tested the potential of
Determination of atrasentan by high performance liquid chromatography with fluorescence detection in human plasma.
Bryan P D, et al.
Biomedical Chromatography, 15(8), 525-533 (2001)
Chunhua Jin et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(2), 467-473 (2014-09-06)
Experiments determined whether the combination of endothelin A (ETA) receptor antagonist [ABT-627, atrasentan; (2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid] and a thiazide diuretic (chlorthalidone) would be more effective at lowering blood pressure and reducing renal injury in a rodent model of metabolic syndrome compared