Merck
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
別名:
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21BrN4O
CAS番号:
分子量:
377.28
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
生物化学的/生理学的作用
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2024-25MG:
SML2024-VAR:
SML2024-5MG:
SML2024-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)