SML2355
BIX02189
≥98% (HPLC)
別名:
(3Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide, (Z)-3-((3-((Dimethylamino)methyl)phenylamino)(phenyl)methylene)-N,N-dimethyl-2-oxoindoline-6-carboxamide, BIX 02189, BIX-02189
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)CC1=CC=CC(N/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(C(N(C)C)=O)C=C3N4)\C4=O)=C1
InChI
1S/C27H28N4O2/c1-30(2)17-18-9-8-12-21(15-18)28-25(19-10-6-5-7-11-19)24-22-14-13-20(27(33)31(3)4)16-23(22)29-26(24)32/h5-16,28H,17H2,1-4H3,(H,29,32)/b25-24-
InChI Key
HOMJAAIVTDVQJA-IZHYLOQSSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2355-BULK:
SML2355-VAR:
SML2355-25MG:
SML2355-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)