SML2704
BAY-294
≥98% (HPLC)
別名:
BAY-294, 6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(S)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293 (S)-enantiomer, BAY 293 control, BAY 294, BAY-293 (S)-enantiomer, BAY-293 control, BAY293 (S)-enantiomer, BAY293 control, BAY294
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +86.0 to +106.0°, c = 1.0 in DMSO
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
InChI
1S/C25H28N4O2S/c1-15(24-10-18(14-32-24)19-9-7-6-8-17(19)13-26-3)27-25-20-11-22(30-4)23(31-5)12-21(20)28-16(2)29-25/h6-12,14-15,26H,13H2,1-5H3,(H,27,28,29)/t15-/m0/s1
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2704-5MG:
SML2704-VAR:
SML2704-BULK:
SML2704-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)