Merck
SML2813
Sigma-Aldrich
UNC6934
≥98% (HPLC)
別名:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid cyclopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21N5O4
CAS番号:
分子量:
443.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(CN(C2CC2)C(C3=CC4=C(NC(CO4)=O)C=C3)=O)C=C1)NC5=CC=NC=N5
InChI
1S/C24H21N5O4/c30-22-13-33-20-11-17(5-8-19(20)27-22)24(32)29(18-6-7-18)12-15-1-3-16(4-2-15)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h1-5,8-11,14,18H,6-7,12-13H2,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
生物化学的/生理学的作用
SGC probe under development. UNC6934 is a potent and selective antagonist of histone-lysine N-methyltransferase NSD2-PWWP1 domain (Nuclear Receptor Binding SET Domain Protein 2 PWWP1 domain). UNC6934 disrupts the NSD2-PWWP1 interaction with H3K36me2 nucleosomes in U2OS cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2813-25MG:
SML2813-BULK:
SML2813-5MG:
SML2813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)