SML3180
PZ15227
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-[4-[4-[4-[[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]methyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-1-oxobutyl]-1-piperazinyl]-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide, PZ 15227
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CCC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=C(CN3CCN(C4=CC=C(C(NS(C5=CC=C(N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(C(CCCN8C=C(COCCOCCNC9=C%10C(C(N(C%11CCC(NC%11=O)=O)C%10=O)=O)=CC=C9)N=N8)=O)CC7)C(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C5)(=O)=O)=O)C=C4)CC3)C1
InChI
1S/C71H82ClF3N12O12S3/c1-70(2)27-25-57(48-13-17-51(72)18-14-48)50(43-70)44-83-33-35-84(36-34-83)54-19-15-49(16-20-54)66(90)80-102(96,97)56-21-22-59(62(42-56)101(94,95)71(73,74)75)77-52(47-100-55-8-4-3-5-9-55)26-30-82-31-37-85(38-32-82)64(89)12-7-29-86-45-
InChI Key
OWEARFNXBBNNKR-ADXOFTSBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3180-25MG:
SML3180-VAR:
SML3180-5MG:
SML3180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)