SML3349
SGC8158N
≥98% (HPLC)
別名:
9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-(((4-(((4’-Chloro-[1,1’-biphenyl]-3-yl)methyl)amino)butyl)thio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine, 9-((3aR,4R,6S,6aS)-6-((4-((4’-Chlorobiphenyl-3-yl)methylamino)butylthio)methyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-amine
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C2=CC(CNCCCCSC[C@@H]3[C@@H]4[C@H]([C@H](N5C6=C(C(N)=NC=N6)N=C5)O3)OC(C)(O4)C)=CC=C2)C=C1
InChI
1S/C30H35ClN6O3S/c1-30(2)39-25-23(38-29(26(25)40-30)37-18-36-24-27(32)34-17-35-28(24)37)16-41-13-4-3-12-33-15-19-6-5-7-21(14-19)20-8-10-22(31)11-9-20/h5-11,14,17-18,23,25-26,29,33H,3-4,12-13,15-16H2,1-2H3,(H2,32,34,35)/t23-,25-,26-,29-/m1/s1
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3349-25MG:
SML3349-BULK:
SML3349-VAR:
SML3349-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)