Merck
SML3485
Sigma-Aldrich
PFI-7 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-((1s,4s)-4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((1H-indol-2-yl)methylamino)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27N5O · xHCl
分子量:
401.50 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
生物化学的/生理学的作用
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3485-5MG:
SML3485-VAR:
SML3485-BULK:
SML3485-25MG:
試験成績書(COA)