Merck
SML3699
Sigma-Aldrich
G140
≥98% (HPLC)
別名:
1-(6,7-Dichloro-9-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, T015T-010-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16Cl2N4O2
CAS番号:
分子量:
379.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3699-BULK:
SML3699-VAR:
SML3699-5MG:
SML3699-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of human cGAS-specific small-molecule inhibitors for repression of dsDNA-triggered interferon expression.
Nature Communications, 10(1), 2261-2261 (2019)