Merck
SML3760
TFMT
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 5-Trifluoromethyl-tubercidin, 7-β-D-Ribofuranosyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, Trifluoromethyl-tubercidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13F3N4O4
CAS番号:
分子量:
334.25
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Trifluoromethyl-tubercidin (TFMT) is a SAM-binding pocket-targeting methyltransferase (MTase) MTr1 inhibitor that impedes the maturation of host cap RNAs and their binding with influenza viral polymerase. TFMT selectively inhibits influenza A&B (IAV & IBV), but not Hazara virus (HAZV) or soft tick bunyavirus (STBV), replication in epithelial cultures (IAV IC50 = 300 nM/human A549, 7.7 μM/murine LA-4) with little toxicity (up to 1 mM; A549 cells). TFMT suppresses IAV replication in mice in vivo (2 mg/kg intranasally on day 0 and day 1 of IAV infection) and synergizes with anti-influenza drugs baloxavir marboxil (BXM; endonuclease inhibitor) and oseltamivir (neuraminidase inhibitor).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of cellular RNA methyltransferase abrogates influenza virus capping and replication
Science (New York, N.Y.), 379(6632), 586-591 (2023)