SML3840
Phenformin hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1-(Diaminomethylidene)-2-(2-phenylethyl)guanidine hydrochloride, 1-Carbamimidamido-N-(2-phenylethyl)methanimidamide hydrochloride, 1-Phenethyl-biguanide hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI Key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3840-100MG:
SML3840-BULK:
SML3840-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)